Print…
2-Chloro-5-nitrobenzoic acid 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
154691000 154695000
ACRO154691000EA 34.3 EUR
ACRO154691000 ACRO154695000
2-Chloro-5-nitrobenzoic acid 99+%
2-Chloro-5-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄ClNO₄
Ponto de Fusão: 164…168 °C
Densidade: 0,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007294
Número CAS: 2516-96-3
EINECS: 219-739-7
Encomendar
Appearance Light yellow to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥99.0 %