Print…
2-Chloro-4-nitrobenzoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
109651000 109655000
ACRO109651000EA 37.1 EUR
ACRO109651000 ACRO109655000
2-Chloro-4-nitrobenzoic acid 98%
2-Chloro-4-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄ClNO₄
Ponto de Fusão: 139…143 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007209
Número CAS: 99-60-5
EINECS: 202-771-0
Encomendar
Appearance Yellow Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 144 °C
HPLC ≥97.5 %