Print…
Ácido 2-Cloro-3-nitrobenzoico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Mesalazine EP Impurity Q
L14954.03 L14954.06
L14954.03EA 60.5 EUR
L14954.03 L14954.06
Ácido 2-Cloro-3-nitrobenzoico ≥98%
Ácido 2-Cloro-3-nitrobenzoico
Purity: 98% CAS No.: 3970-35-2 Molecular Formula: C7H4ClNO4 Formula Weight: 201.57 Odour: Odourless Melting Point: 182-186° Beilstein Reference: 645427 MDL No.: MFCD00007069
Fórmula: C₇H₄ClNO₄
Peso Molecular: 201.57 g/mol
Ponto de Fusão: 182…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007069
Número CAS: 3970-35-2
EINECS: 223-590-3