Print…
Ácido 2-Cloro-3-nitrobenzoico 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Mesalazine EP Impurity Q
161480050 161480250
ACRO161480050EA 142 EUR
ACRO161480050 ACRO161480250
Ácido 2-Cloro-3-nitrobenzoico 98%
Ácido 2-Cloro-3-nitrobenzoico
Fórmula: C₇H₄ClNO₄
Peso Molecular: 201.57 g/mol
Ponto de Fusão: 183…188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007069
Número CAS: 3970-35-2
EINECS: 223-590-3
Encomendar
Appearance White to yellow to yellow-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 188 °C
HPLC ≥97.5 %
GC ≥92 %
Specific optical rotation -31° to -35° (20 °C, 589 nm) (neat)