4-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14982.06
A14982.14
A14982.06EA
41.4
EUR
A14982.06
A14982.14
4-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid 98%
4-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 56961-25-2
Molecular Formula: C7H5Cl2NO2
Formula Weight: 206.03
Melting Point: ca 290° dec.
Beilstein Reference: 2805751
Fórmula:
C₇H₅Cl₂NO₂ Ponto de Fusão: ∼ 290 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00017091 Número CAS: 56961-25-2 EINECS: 260-468-9 |