Print…
6-Chloroanthranilic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A10890.14 A10890.06 A10890.09
A10890.14EA 358 EUR
A10890.14 A10890.06 A10890.09
6-Chloroanthranilic acid ≥98%
6-Chloroanthranilic acid
Purity: 98% CAS No.: 2148-56-3 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: 149-152° Beilstein Reference: 2804041
Fórmula: C₇H₆ClNO₂
Ponto de ebulição: 330 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 149…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051530
Número CAS: 2148-56-3
EINECS: 218-416-8