Print…
6-Chloroanthranilic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
300500010 300500100
ACRO300500010EA 28.4 EUR
ACRO300500010 ACRO300500100
6-Chloroanthranilic acid 99%
6-Chloroanthranilic acid
Fórmula: C₇H₆ClNO₂
Ponto de ebulição: 330 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 143…147 °C
Número MDL : MFCD00051530
Número CAS: 2148-56-3
EINECS: 218-416-8
Encomendar
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %