Ácido 4-Clorobenzóico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15135.0B
A15135.30
A15135.0BEA
128
EUR
A15135.0B
A15135.30
Ácido 4-Clorobenzóico ≥98%
Ácido 4-Clorobenzóico
Purity: 98+%
CAS No.: 74-11-3
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Flash Point: 238°(460°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 275°
Beilstein Reference: 907196
Merck Reference: 14,2125
MDL No.: MFCD00002531
Fórmula:
C₇H₅ClO₂ Ponto de ebulição: 275 °C Ponto de Fusão: 239…243 °C Densidade: 1,54 Ponto de Inflamação: 238 °C (460 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000258 Número CAS: 74-11-3 EINECS: 200-805-9 Merck Index: 14,2125 |