3-Chlorobenzoic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10876.14
A10876.22
A10876.36
A10876.14EA
29.5
EUR
A10876.14
A10876.22
A10876.36
3-Chlorobenzoic acid ≥99%
3-Chlorobenzoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 535-80-8
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Odour: Odourless
Melting Point: 154-160°
Boiling Point: 274-276°
Beilstein Reference: 907218
Merck Reference: 14,2123
MDL No.: MFCD00002491
Fórmula:
C₇H₅ClO₂ Ponto de ebulição: 274…276 °C Ponto de Fusão: 154…160 °C Densidade: 1,496 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002491 Número CAS: 535-80-8 EINECS: 208-618-4 Merck Index: 14,2123 |