Print…
3-Chlorobenzoic acid 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
108661000 108660250 108665000
ACRO108661000EA 61 EUR
ACRO108661000 ACRO108660250 ACRO108665000
3-Chlorobenzoic acid 99+%
3-Chlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅ClO₂
Ponto de ebulição: 281 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 154…157 °C
Densidade: 1,496 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002491
Número CAS: 535-80-8
EINECS: 208-618-4
Merck Index: 13,02142
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 157 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH 99.0 to 100.5 %
BSC Certification Passes