3,5-Dichlorobenzoic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15168.06
A15168.14
A15168.22
A15168.06EA
29.5
EUR
A15168.06
A15168.14
A15168.22
3,5-Dichlorobenzoic acid ≥99%
3,5-Dichlorobenzoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 51-36-5
Molecular Formula: C7H4Cl2O2
Formula Weight: 191.01
Melting Point: 185-187°
Beilstein Reference: 2044776
Fórmula:
C₇H₄Cl₂O₂ Ponto de ebulição: 309 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 185…187 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002494 Número CAS: 51-36-5 EINECS: 200-092-4 |