Print…
3,4-Dichlorobenzoic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A15873.14 A15873.22 A15873.36
A15873.14EA 31.6 EUR
A15873.14 A15873.22 A15873.36
3,4-Dichlorobenzoic acid ≥99%
3,4-Dichlorobenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 51-44-5 Molecular Formula: C7H4Cl2O2 Formula Weight: 191.01 Melting Point: 205-208° Beilstein Reference: 2044777
Fórmula: C₇H₄Cl₂O₂
Peso Molecular: 191.01 g/mol
Ponto de ebulição: 301
Ponto de Fusão: 205…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002492
Número CAS: 51-44-5
EINECS: 200-099-2