Acido 2-Clorobenzoico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10832.0B
A10832.30
A10832.0BEA
85.3
EUR
A10832.0B
A10832.30
Acido 2-Clorobenzoico ≥98%
Acido 2-Clorobenzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 118-91-2
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Flash Point: 173°(343°F)
Melting Point: 138-142°
Boiling Point: 284-286°
Beilstein Reference: 907340
Merck Reference: 14,2124
MDL No.: MFCD00002412
Fórmula:
C₇H₅ClO₂ Ponto de ebulição: 284…286 °C Ponto de Fusão: 138…142 °C Densidade: 1,544 Ponto de Inflamação: 173 °C (343 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002412 Número CAS: 118-91-2 EINECS: 204-285-4 Merck Index: 14,2124 |