Print…
Acido 2-Clorobenzoico 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
159240050 159241000 159245000 159240020
ACRO159240050EA 23.3 EUR
ACRO159240050 ACRO159241000 ACRO159245000 ACRO159240020
Acido 2-Clorobenzoico 98%
Acido 2-Clorobenzoico
Fórmula: C₇H₅ClO₂
Ponto de ebulição: 285 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 139…143 °C
Densidade: 1,544 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 173 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002412
Número CAS: 118-91-2
EINECS: 204-285-4
Merck Index: 13,02143
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 143 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Selenium (Se) ≤10 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm