Print…
2,6-Dichlorobenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A10542.06 A10542.14 A10542.22
A10542.06EA 18.7 EUR
A10542.06 A10542.14 A10542.22
2,6-Dichlorobenzoic acid ≥98%
2,6-Dichlorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 50-30-6 Molecular Formula: C7H4Cl2O2 Formula Weight: 191.01 Melting Point: 141-145° Beilstein Reference: 973858
Fórmula: C₇H₄Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 299 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 141…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002418
Número CAS: 50-30-6
EINECS: 200-025-9