Print…
2,6-Dichlorobenzoic acid 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
113200250 113200100
ACRO113200250EA 96.4 EUR
ACRO113200250 ACRO113200100
2,6-Dichlorobenzoic acid 98+%
2,6-Dichlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄Cl₂O₂
Peso Molecular: 191.01 g/mol
Ponto de ebulição: 299
Ponto de Fusão: 141…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002418
Número CAS: 50-30-6
EINECS: 200-025-9
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH ≥98.0 %