Print…
2,5-Dichlorobenzoic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
163240500 163242500 163240100
ACRO163240500EA 65.2 EUR
ACRO163240500 ACRO163242500 ACRO163240100
2,5-Dichlorobenzoic acid 97%
2,5-Dichlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄Cl₂O₂
Peso Molecular: 191.01 g/mol
Ponto de ebulição: 301 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 152…157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002416
Número CAS: 50-79-3
EINECS: 200-065-7
Encomendar
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 157 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %