2,4-Dichlorobenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12372.0B
A12372.30
A12372.0BEA
134
EUR
A12372.0B
A12372.30
2,4-Dichlorobenzoic acid ≥98%
2,4-Dichlorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 50-84-0
Molecular Formula: C7H4Cl2O2
Formula Weight: 191.01
Melting Point: 159-164°
Beilstein Reference: 1868192
Fórmula:
C₇H₄Cl₂O₂ Ponto de ebulição: 310 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 159…164 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002414 Número CAS: 50-84-0 EINECS: 200-067-8 |