Print…
2,4-Dichlorobenzoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
160900010 160900050 160901000 160902500
ACRO160900010EA 135 EUR
ACRO160900010 ACRO160900050 ACRO160901000 ACRO160902500
2,4-Dichlorobenzoic acid 98%
2,4-Dichlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄Cl₂O₂
Ponto de ebulição: >200 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 160…164 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002414
Número CAS: 50-84-0
EINECS: 200-067-8
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA
Apparent equivalent weight 104.0 to 106.0