2,3-Dichlorobenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10522.09
A10522.18
A10522.09EA
57.7
EUR
A10522.09
A10522.18
2,3-Dichlorobenzoic acid ≥98%
2,3-Dichlorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 50-45-3
Molecular Formula: C7H4Cl2O2
Formula Weight: 191.01
Melting Point: 166-170°
Beilstein Reference: 1946217
Fórmula:
C₇H₄Cl₂O₂ Ponto de Fusão: 166…170 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002413 Número CAS: 50-45-3 EINECS: 200-039-5 |