4-Chloro-3-nitrobenzonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12648.06
A12648.14
A12648.22
A12648.06EA
49
EUR
A12648.06
A12648.14
A12648.22
4-Chloro-3-nitrobenzonitrile ≥98%
4-Chloro-3-nitrobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 939-80-0
Molecular Formula: C7H3ClN2O2
Formula Weight: 182.57
Melting Point: 98-102°
Beilstein Reference: 1639111
Fórmula:
C₇H₃ClN₂O₂ Ponto de Fusão: 98…102 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016987 Número CAS: 939-80-0 EINECS: 213-364-2 |