2-Chloro-6-nitrobenzonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12703.06
A12703.14
A12703.06EA
35.1
EUR
A12703.06
A12703.14
2-Chloro-6-nitrobenzonitrile ≥98%
2-Chloro-6-nitrobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 6575-07-1
Molecular Formula: C7H3ClN2O2
Formula Weight: 182.57
Melting Point: 118-124°
Beilstein Reference: 1369781
Fórmula:
C₇H₃ClN₂O₂ Ponto de Fusão: 118…124 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007203 Número CAS: 6575-07-1 EINECS: 229-496-9 |