Print…
4-Amino-2-chlorobenzonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L15924.06 L15924.14 L15924.22
L15924.06EA 30.2 EUR
L15924.06 L15924.14 L15924.22
4-Amino-2-chlorobenzonitrile ≥98%
4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 20925-27-3 Molecular Formula: C7H5ClN2 Formula Weight: 152.58 Melting Point: 116-119° Beilstein Reference: 2936425 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00035926
Fórmula: C₇H₅ClN₂
Ponto de ebulição: 301 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 116…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00035926
Número CAS: 20925-27-3
EINECS: 244-114-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III