Diclobenil ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2,6-Diclorobenzonitrilo
A14986.09
A14986.14
A14986.22
A14986.09EA
23.6
EUR
A14986.09
A14986.14
A14986.22
Diclobenil ≥98%
Diclobenil
Purity: 98%
CAS No.: 1194-65-6
Molecular Formula: C7H3Cl2N
Formula Weight: 172.01
Odour: Aromatic
Melting Point: 143-147°
Boiling Point: 270°
Beilstein Reference: 1909167
Merck Reference: 14,3042
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00001781
Fórmula:
C₇H₃Cl₂N Ponto de ebulição: 270 °C Ponto de Fusão: 143…147 °C Densidade: 1,623 g/cm³ (–101 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001781 Número CAS: 1194-65-6 EINECS: 214-787-5 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,3042 |