Print…
2,5-Diclorobenzonitrilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A14141.06 A14141.14
A14141.06EA 80.2 EUR
A14141.06 A14141.14
2,5-Diclorobenzonitrilo ≥98%
2,5-Diclorobenzonitrilo
Purity: 98% CAS No.: 21663-61-6 Molecular Formula: C7H3Cl2N Formula Weight: 172.01 Melting Point: 128-131° Beilstein Reference: 2045293 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00019741
Fórmula: C₇H₃Cl₂N
Ponto de ebulição: 269 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 128…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00019741
Número CAS: 21663-61-6
EINECS: 244-518-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III