2,4-Diclorobenzonitrilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A10113.06
A10113.14
A10113.06EA
42.6
EUR
A10113.06
A10113.14
2,4-Diclorobenzonitrilo ≥98%
2,4-Diclorobenzonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 6574-98-7
Molecular Formula: C7H3Cl2N
Formula Weight: 172.01
Melting Point: 57-61°
Beilstein Reference: 637738
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016373
Fórmula:
C₇H₃Cl₂N Ponto de ebulição: 261 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 57…61 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016373 Número CAS: 6574-98-7 EINECS: 229-493-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |