Print…
2,3-Diclorobenzonitrilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A14809.06 A14809.14
A14809.06EA 86.3 EUR
A14809.06 A14809.14
2,3-Diclorobenzonitrilo ≥98%
2,3-Diclorobenzonitrilo
Purity: 98% CAS No.: 6574-97-6 Molecular Formula: C7H3Cl2N Formula Weight: 172.01 Melting Point: 60-65° Boiling Point: 114°/6mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016372
Fórmula: C₇H₃Cl₂N
Peso Molecular: 172.01 g/mol
Ponto de ebulição: 114 °C (6 mmHg)
Ponto de Fusão: 60…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016372
Número CAS: 6574-97-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III