4-Clorobenzonitrilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14524.0B
A14524.18
A14524.30
A14524.0BEA
860
EUR
A14524.0B
A14524.18
A14524.30
4-Clorobenzonitrilo ≥99%
4-Clorobenzonitrilo
Purity: 99%
CAS No.: 623-03-0
Molecular Formula: C7H4ClN
Formula Weight: 137.57
Flash Point: 108°(226°F)
Odour: Almond-like
Boiling Point: 222-224°
Beilstein Reference: 1072122
MDL No.: MFCD00001813
Fórmula:
C₇H₄ClN Ponto de ebulição: 222…224 °C Ponto de Fusão: 90…94 °C Densidade: 1,200 Ponto de Inflamação: 108 °C (226 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001813 Número CAS: 623-03-0 EINECS: 210-765-4 |