3-Clorobenzonitrilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A13237.09
A13237.18
A13237.30
A13237.09EA
38
EUR
A13237.09
A13237.18
A13237.30
3-Clorobenzonitrilo ≥99%
3-Clorobenzonitrilo
Purity: 99%
CAS No.: 766-84-7
Molecular Formula: C7H4ClN
Formula Weight: 137.57
Flash Point: 97°(206°F)
Odour: Almond-like
Boiling Point: 94°/10mm
Beilstein Reference: 1906694
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001798
Fórmula:
C₇H₄ClN Ponto de ebulição: 94 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: 39…42 °C Densidade: 1,14 Ponto de Inflamação: 97 °C (206 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001798 Número CAS: 766-84-7 EINECS: 212-172-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |