Print…
3-Clorobenzonitrilo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
108680100 108680500
ACRO108680100EA 31.5 EUR
ACRO108680100 ACRO108680500
3-Clorobenzonitrilo 99%
3-Clorobenzonitrilo
Fórmula: C₇H₄ClN
Ponto de ebulição: 94 °C (11 mmHg)
Ponto de Fusão: 38…42 °C
Densidade: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001798
Número CAS: 766-84-7
EINECS: 212-172-6
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Off-white to light beige Crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 42 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 50 to 150 ppm Amylene