2-Clorobenzonitrilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B20451.0B
B20451.18
B20451.30
B20451.0BEA
318
EUR
B20451.0B
B20451.18
B20451.30
2-Clorobenzonitrilo ≥98%
2-Clorobenzonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 873-32-5
Molecular Formula: C7H4ClN
Formula Weight: 137.57
Flash Point: 122°(252°F)
Odour: Almond-like
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 1363916
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001779
Fórmula:
C₇H₄ClN Ponto de ebulição: 232 °C Ponto de Fusão: 43…46 °C Densidade: 1,19 g/cm³ (25 °C) Ponto de Inflamação: 122 °C (252 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001779 Número CAS: 873-32-5 EINECS: 212-836-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |