4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13549.09
A13549.18
A13549.30
A13549.09EA
51.1
EUR
A13549.09
A13549.18
A13549.30
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde ≥97%
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 16588-34-4
Molecular Formula: C7H4ClNO3
Formula Weight: 185.57
Melting Point: 61-65°
Beilstein Reference: 778323
Fórmula:
C₇H₄ClNO₃ Ponto de Fusão: 61…65 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007078 Número CAS: 16588-34-4 EINECS: 240-645-7 |