Print…
4-Clorobenzaldeído para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.02453.0250 8.02453.1000 8.02453.0005
8.02453.0250EA 39.8 EUR
8.02453.0250 8.02453.1000 8.02453.0005
4-Clorobenzaldeído para síntese, Sigma-Aldrich®
4-Clorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₅ClO
Ponto de ebulição: 214 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 46 °C
Densidade: 1,196 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003379
Número CAS: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Solubility 935 mg/l (20 °C)
Melting Point 46 °C
Molar Mass 140.57 g/mol
Boiling Point 214 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.36 hPa (25 °C)
Flash Point 88 °C
Density 1.19 g/cm3 (60 °C)
Ignition Point 302 °C