Print…
4-Clorobenzaldeído 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
150440010 150441000 150442500
ACRO150440010EA 96 EUR
ACRO150440010 ACRO150441000 ACRO150442500
4-Clorobenzaldeído 98%
4-Clorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₅ClO
Ponto de ebulição: 214 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: >46 °C
Densidade: 1,196 g/cm³
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003379
Número CAS: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystals or crystalline or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
GC ≥97.5 %
Free acid ≤1.5 % (as 4-Chlorobenzoic acid)
Elemental Analysis 17.45 to 18.90 % N