Print…
5-Clorosalicilaldeído 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
405030250 405031000 405030050
ACRO405030250EA 148 EUR
ACRO405030250 ACRO405031000 ACRO405030050
5-Clorosalicilaldeído 98%
5-Clorosalicilaldeído
Fórmula: C₇H₅ClO₂
Ponto de ebulição: 105 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 102…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003331
Número CAS: 635-93-8
EINECS: 211-244-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
GC ≥97.5 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Free amine ≤0.0002 %