3,5-Diclorobenzaldeído ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A13325.14
A13325.06
A13325.14EA
288
EUR
A13325.14
A13325.06
3,5-Diclorobenzaldeído ≥97%
3,5-Diclorobenzaldeído
Purity: 97%
CAS No.: 10203-08-4
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Melting Point: 60-66°
Boiling Point: 235-240°
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00003352
Fórmula:
C₇H₄Cl₂O Ponto de ebulição: 235…240 °C Ponto de Fusão: 60…66 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003352 Número CAS: 10203-08-4 EINECS: 233-499-0 ADR: 8,III |