Print…
3,4-Diclorobenzaldeído ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
B24706.06 B24706.14
B24706.06EA 27.4 EUR
B24706.06 B24706.14
3,4-Diclorobenzaldeído ≥97%
3,4-Diclorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₄Cl₂O
Peso Molecular: 175.01 g/mol
Ponto de ebulição: 247…248 °C
Ponto de Fusão: 41…44 °C
Ponto de Inflamação: 135 °C (275 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003351
Número CAS: 6287-38-3
EINECS: 228-520-5
UN: 1759
ADR: 8 III