2-Clorobenzaldeído ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 97%
CAS No.: 89-98-5
Molecular Formula: C7H5ClO
Formula Weight: 140.57
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5675
Odour: Pungent
pH: 2.9
Melting Point: 10-12°
Boiling Point: 212°
Beilstein Reference: 385877
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00003304
Fórmula:
C₇H₅ClO Ponto de ebulição: 212 °C Ponto de Fusão: 10…12 °C Densidade: 1,249 Ponto de Inflamação: 87 °C (188 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003304 Número CAS: 89-98-5 EINECS: 201-956-3 UN: 3265 ADR: 8,III |