Print…
2,6-Diclorobenzaldeído 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
113160500 113162500 113160010
ACRO113160500EA 34.3 EUR
ACRO113160500 ACRO113162500 ACRO113160010
2,6-Diclorobenzaldeído 99%
2,6-Diclorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₄Cl₂O
Ponto de ebulição: 239 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 71…72 °C
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003307
Número CAS: 83-38-5
EINECS: 201-472-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -33° to -39° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
Titration with NaOH ≥98.5 %