Print…
2,5-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A13525.06 A13525.14 A13525.22
A13525.06EA 104 EUR
A13525.06 A13525.14 A13525.22
2,5-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
2,5-Dichlorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 6361-23-5 Molecular Formula: C7H4Cl2O Formula Weight: 175.01 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 53-58° Boiling Point: 231-233° Beilstein Reference: 1635476 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00156140
Fórmula: C₇H₄Cl₂O
Peso Molecular: 175.01 g/mol
Ponto de ebulição: 231…233 °C
Ponto de Fusão: 53…58 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00156140
Número CAS: 6361-23-5
EINECS: 228-832-1
ADR: 8 III