Print…
2,5-Dichlorobenzaldehyde 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
359940010 359940050
ACRO359940010EA 28 EUR
ACRO359940010 ACRO359940050
2,5-Dichlorobenzaldehyde 98%
2,5-Dichlorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄Cl₂O
Peso Molecular: 175.01 g/mol
Ponto de Fusão: 54…58 °C
Número MDL : MFCD00156140
Número CAS: 6361-23-5
EINECS: 228-832-1
UN: 3261
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %