Print…
2,4-Dichlorobenzaldehyde zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
MQ200
8.20433.0100 8.20433.0500 8.20433.9025
8.20433.0100EA 42.5 EUR
8.20433.0100 8.20433.0500 8.20433.9025
2,4-Dichlorobenzaldehyde zS, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄Cl₂O
Peso Molecular: 175.01 g/mol
Ponto de ebulição: 233
Ponto de Fusão: 68…71 °C
Densidade: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003305
Número CAS: 874-42-0
EINECS: 212-861-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Encomendar
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 68 - 71 °C
Molar Mass 175.01 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 233 °C (1013 hPa)
Flash Point 135 °C
Ignition Point 440 °C