2,4-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A12525.0E
A12525.22
A12525.36
A12525.0EEA
473
EUR
A12525.0E
A12525.22
A12525.36
2,4-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
2,4-Dichlorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 874-42-0
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 127°(260°F)
Melting Point: 69-73°
Boiling Point: 233°
Beilstein Reference: 471601
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00003305
Fórmula:
C₇H₄Cl₂O Ponto de ebulição: 233 °C Ponto de Fusão: 69…73 °C Densidade: 1,33 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 127 °C (260 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003305 Número CAS: 874-42-0 EINECS: 212-861-1 UN: 1759 ADR: 8,III |