Print…
2,3-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A10118.18 A10118.30
A10118.18EA 82.2 EUR
A10118.18 A10118.30
2,3-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
2,3-Dichlorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄Cl₂O
Peso Molecular: 175.01 g/mol
Ponto de ebulição: 143…145 °C (30 mmHg)
Ponto de Fusão: 61…65 °C
Densidade: 1.33
Ponto de Inflamação: 135 °C (275 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010127
Número CAS: 6334-18-5
EINECS: 228-711-3
ADR: 8 III