Print…
Clorobenzeno, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
08650-5ML-F 08650-25ML-F
08650-5ML-FEA 110 EUR
08650-5ML-F 08650-25ML-F
Clorobenzeno, Supelco®
Clorobenzeno
Fórmula: C₆H₅Cl
Ponto de ebulição: 130 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000530
Número CAS: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3,III
ALCANCE: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6ba2f9f60365cc3a976a66389e6ba886d96721c&vid=7933945fd39b21db577f22c9d2753af45a5a1dc2&prid=web&clid=SAPDAM