Print…
Clorobenzeno, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
8023.1000EA 67.7 EUR
8023.1000 8023.2500 8023.9025ST
Clorobenzeno, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Clorobenzeno
Fórmula: C₆H₅Cl
Peso Molecular: 112.56 g/mol
Ponto de ebulição: 130
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 28
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000530
Número CAS: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3 III
ALCANCE: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (by GC) min. 99 %
Boiling Range max. 1.0 °C
Density (g/ml) at 25°C 1.101 - 1.104
Recorded Boiling Point 132 °C