Print…
Clorobenzeno 99+%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
146410010 146410025 146410250
ACRO146410010EA 38.8 EUR
ACRO146410010 ACRO146410025 ACRO146410250
Clorobenzeno 99+%, puro
Clorobenzeno
Fórmula: C₆H₅Cl
Ponto de ebulição: 131 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 1,1075 g/cm³
Ponto de Inflamação: 23 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000530
Número CAS: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3,III
ALCANCE: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5230 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA