Print…
1,4-Diclorobenzeno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: p-Diclorobenzeno
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D56829-25G D56829-100G D56829-3KG D56829-500G
SIALD56829-25GEA 62.2 EUR
SIALD56829-25G SIALD56829-100G SIALD56829-3KG SIALD56829-500G
1,4-Diclorobenzeno, Sigma-Aldrich®
1,4-Diclorobenzeno
Fórmula: C₆H₄Cl₂
Peso Molecular: 147 g/mol
Ponto de ebulição: 173.4
Ponto de Fusão: 48…50 °C
Densidade: 1.458 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 65
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000604
Número CAS: 106-46-7
EINECS: 203-400-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03082