1,4-Diclorobenzeno ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A16290.0E
A16290.22
A16290.36
A16290.0EEA
73.8
EUR
A16290.0E
A16290.22
A16290.36
1,4-Diclorobenzeno ≥99%
1,4-Diclorobenzeno
Purity: 99+%
CAS No.: 106-46-7
Molecular Formula: C6H4Cl2
Formula Weight: 147.00
Flash Point: 65°(149°F)
Odour: Strong
Boiling Point: 173-174°
Beilstein Reference: 1680023
Merck Reference: 14,3057
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00000604
Fórmula:
C₆H₄Cl₂ Ponto de ebulição: 173…174 °C Ponto de Fusão: 52…56 °C Densidade: 1,248 Ponto de Inflamação: 65 °C (149 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000604 Número CAS: 106-46-7 EINECS: 203-400-5 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,3057 |