1,3-Diclorobenzeno ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 541-73-1
Molecular Formula: C6H4Cl2
Formula Weight: 147.00
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5460
Melting Point: -25°
Boiling Point: 173°
Beilstein Reference: 956618
Merck Reference: 14,3055
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000573
Fórmula:
C₆H₄Cl₂ Ponto de ebulição: 173 °C Ponto de Fusão: –25 °C Densidade: 1,288 Ponto de Inflamação: 63 °C (145 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000573 Número CAS: 541-73-1 EINECS: 208-792-1 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 14,3055 |